Merck
715794
Sigma-Aldrich
1-(3-アミノプロピル)-2-メチル-1H-イミダゾール
96%
別名:
3-(2-メチル-1H-イミダゾール-1-イル)プロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13N3
CAS番号:
分子量:
139.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.517
密度
1.028 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
InChI Key
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715794-VAR:
715794-BULK:
715794-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)