Merck
711314
Sigma-Aldrich
メチル(トリフェニルホスフィン)金(I)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P · AuCH3
CAS番号:
分子量:
474.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
158 °C (dec.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
InChI Key
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
711314-BULK:
711314-VAR:
711314-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)