Merck
706663
Sigma-Aldrich
D-グルコース-1,2,3,4,5,6,6-d7
endotoxin tested, 97 atom % D
別名:
変性グルコース, 標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5D7O6
CAS番号:
分子量:
187.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug,household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the enduser.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivisionpackaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackagedaliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and doesnot imply suitability for any particular purpose. If the product must beendotoxin-free for the intended application, the product should be tested priorto actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
706663-BULK:
706663-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Zhang et al.
Plant biotechnology journal, 19(12), 2517-2531 (2021-08-04)
Leaf angle is one of the key factors that determines rice plant architecture. However, the improvement of leaf angle erectness is often accompanied by unfavourable changes in other traits, especially grain size reduction. In this study, we identified the pow1