Merck
705802
Sigma-Aldrich
プロブコール-プロパニル-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C28H48O2S2
CAS番号:
分子量:
519.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(S[13C]([13CH3])([13CH3])Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3/i13+1,14+1,31+1
InChI Key
FYPMFJGVHOHGLL-DGVNISHSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
705802-VAR:
705802-50MG:
705802-100MG:
705802-10MG-PW:
705802-50MG-PW:
705802-10MG:
705802-BULK:
705802-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)