Merck
705497
Sigma-Aldrich
25-ヒドロキシビタミンD2(6,19,19-d3)
97 atom % D, 98% (CP)
別名:
25-ヒドロキシエルゴカルシフェロール(6,19,19-d3), 25-ヒドロキシカルシフェロール(6,19,19-d3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28D3H41O2
CAS番号:
分子量:
415.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to off-white
mp
88-95 °C
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI Key
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D2 circulating in the body.
25-hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of 25-hydroxyvitamin D2 content in biological fluids using LC-MS/MS.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
705497-BULK:
705497-1MG:
705497-1MG-PW:
705497-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior, K et al.
BoneKEy reports, 8(1), 268-273 (2018)
Simplified 25-hydroxyvitamin D standardization and optimization in dried blood spots by LC-MS/MS
Makowski AJ, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 100(5), 1328-1336 (2017)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)