Merck
704024
Sigma-Aldrich
6-フルオロピリジン-2-カルボニトリル
95%
別名:
2-シアノ-6-フルオロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3FN2
CAS番号:
分子量:
122.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
31-35 °C
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
InChI Key
NVOLTPVZQXTZCW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
704024-VAR:
704024-250MG:4548173299358
704024-BULK:
704024-1G:4548173299341
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)