Merck
703125
Sigma-Aldrich
フェナントレン-13C14
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C14H10
CAS番号:
分子量:
192.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
powder
分子量
191.99 by atom % calculation
mp
98-100 °C
質量シフト
M+14
SMILES記法
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13c]([13cH]1)[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI Key
YNPNZTXNASCQKK-FIJHWJEJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
703125-VAR:
703125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ananya Ashok et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 196, 110511-110511 (2020-04-05)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are widespread pollutants in marine ecosystems including threatened and potentially sensitive coral reefs. Lower organisms such as phytoplankton, known to bioconcentrate PAHs, could serve as potential entry points for these chemicals into higher trophic levels. Here