Merck
699373
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-d6
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
プロピレンジクロリド-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3D6Cl2
分子量:
119.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
bp
95-96 °C (lit.)
mp
-100 °C (lit.)
密度
1.216 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI Key
KNKRKFALVUDBJE-LIDOUZCJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup - Based on data from similar materials
引火点(℃)
15.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
699373-BULK:
699373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)