Merck
699012
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸-3-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
L-トレオアスコルビン酸-3-13C, アンチスコルブト酸因子-3-13C, ビタミン C-3-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H8O6
CAS番号:
分子量:
177.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
190-194 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=[13C]1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i3+1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-VZMNSLOISA-N
詳細
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various foodstuffs. It is useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters. Vitamin C is also function as an antioxidant.
アプリケーション
L-Ascorbic acid-3-13C (vitamin C-3-13C) is also known as L-threoascorbic acid-3-13C. This stable isotope internal standard is suitable for the quantitation of L-ascorbic acid in dietary supplements, fortified foods or biological fluids using a variety of testing applications.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
699012-VAR:
699012-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vitamin c
Linster CL and Van SE
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Belsky JB, et al.
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)
First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: multifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment
Halcrow SE, et al.
International Journal of Paleopathology, 5(1), 63-71 (2014)