Merck
696129
Sigma-Aldrich
2-メトキシカルボニルアミノ-1H-ベンゾイミダゾール-6-カルボン酸
97%
別名:
(5-カルボキシ-2-ベンゾイミダゾイル)カルバミン酸メチル, 2-メトキシカルボニルアミノ-3H-ベンゾイミダゾール-5-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3O4
CAS番号:
分子量:
235.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
280-286 °C
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2ccc(cc2[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c1-17-10(16)13-9-11-6-3-2-5(8(14)15)4-7(6)12-9/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H2,11,12,13,16)
InChI Key
GIGRDSFULBVHHT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696129-VAR:
696129-BULK:
696129-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)