Merck
694622
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
590, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
別名:
QD, 量子ドット半導体ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
品質水準
形状
dispersion
利用可能性
not available in USA
濃度
5 mg/mL in toluene
粒径
4.0 nm
bp
110 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C
&ε; (減衰係数)
1.60 x 105 M-1cm-1
蛍光検出
λex 575 nm; λem 590 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Orange emitting quantum dot nanoparticles
法的情報
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
694622-BULK:
694622-2ML:4548173289540
694622-10ML:4548173289533
694622-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)