Merck
694428
Sigma-Aldrich
3-アミノ-5-メトキシ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO3
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
180-185 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
DBEMTZANGFGKMX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694428-5G:
694428-1G:
694428-VAR:
694428-BULK:
試験成績書(COA)