Merck
693987
Sigma-Aldrich
ナトリウム L-ラクテート-2-d
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
(S)-2-ヒドロキシプロピオン酸-2-d ナトリウム塩, L-乳酸-2-d ナトリウム塩, サルコ乳酸-2-d ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD(OH)COONa
CAS番号:
分子量:
113.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[2H][C@@](C)(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2D;
InChI Key
NGSFWBMYFKHRBD-QEKRQAICSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693987-VAR:
693987-BULK:
693987-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.