Merck
690112
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95% (HPLC)
別名:
(1R)-3,3′-Bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H58O2
CAS番号:
分子量:
690.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
形状
solid
光学純度
ee: ≥98.0%
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5ccccc45)-c6c(cc(cc6C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H58O2/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47(49(43)51)48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)52)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32,51-52H,1-12H3
InChI Key
BCAHCEFAVPAFSH-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
690112-500MG:
690112-100MG:
690112-BULK:
690112-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)