Merck
690082
Sigma-Aldrich
ベンゾイル酢酸エチル
Arxada quality, ≥91.0% (GC)
別名:
3-オキソ-3-フェニルプロピオン酸エチル, ベンゾイル酢酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
192.21
Beilstein:
389944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.6 (vs air)
アッセイ
≥91.0% (GC)
形状
liquid
品質
Arxada quality
メーカー/製品名
Arxada AG
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
284.0 °F - closed cup
引火点(℃)
140 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
690082-1KG:
690082-25KG:
690082-200KG:
690082-BULK:
690082-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)