Merck
689858
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrophenol
≥98.0%
別名:
4-Hydroxy-3-bromonitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO3
CAS番号:
分子量:
218.00
Beilstein:
2441518
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
≥98.0%
フォーム
powder
mp
111-115 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI Key
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689858-5G:
689858-VAR:
689858-1G:
689858-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)