Merck
688614
Sigma-Aldrich
Basolite®C 300
greener alternative
produced by BASF
別名:
Cu-BTC MOF, HKUST-1, ベンゼン-1,3,5-トリカルボン酸銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H6Cu3O12
分子量:
604.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
produced by BASF
品質水準
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
1500-2100 m2/g
粒度分布
15.96 μm (D50)
かさ密度
0.35 g/cm3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cc2cc(c1)C(=O)O[Cu]OC2=O)c3cc4cc(c3)C(=O)O[Cu]OC4=O
InChI
1S/2C9H6O6.3Cu/c2*10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15;;;/h2*1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);;;/q;;3*+2/p-6
InChI Key
NOSIKKRVQUQXEJ-UHFFFAOYSA-H
詳細
Basolite®C 300は金属有機構造体(MOF)です。カルボン酸塩またはホスホン酸塩などの有機リンカーと結合する無機サブユニットによって構築された結晶化ハイブリッド多孔質体であり、HKUST-1の構造を有する吸着剤として市販されています。
HKUST-1はMOF-199、Cu-BTCおよびBasoliteTM) C300(として知られています。HKUST-1は銅ベースの超微孔性金属フレームワーク(MOF)の青色立方結晶です。 溶媒熱法で調製されます。HKUST-1の表面積はほぼ2200 m2/g2です。
MOF(金属有機フレームワーク)
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
Basolite®C 300は、二酸化炭素、一酸化炭素の吸着、およびジベンゾチオフェンの液体吸収に使用できます。
ガス吸着(二酸化炭素、窒素、酸素、水素ガス)、触媒および分離に使用されます。
その他情報
200°C(真空)で再活性化可能
法的情報
Basolite is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
688614-500G:4548173287959
688614-10G:4548173287942
688614-100G:4548173287935
688614-BULK:
688614-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fabrication of metal-organic framework-containing silica-colloidal crystals for vapor sensing.
Guang Lu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(38), 4449-4452 (2011-08-23)
Yang, H.; et al.
Microporous Mater., 143, 37-45 (2011)
Heba Ahmed et al.
Nature communications, 10(1), 2282-2282 (2019-05-28)
The high surface area and porosity, and limitless compound and network combinations between the metal ions and organic ligands making up metal-organic frameworks (MOFs) offer tremendous opportunities for their use in many applications. While numerous methods have been proposed for
Ayanjeet Ghosh et al.
The journal of physical chemistry letters, 8(21), 5325-5330 (2017-10-13)
We report here the first mesoscale characterization of solvent environments in the metal-organic framework (MOF) Cu
Nak Cheon Jeong et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 51-54 (2011-12-14)
HKUST-1, a metal-organic framework (MOF) material containing Cu(II)-paddlewheel-type nodes and 1,3,5-benzenetricarboxylate struts, features accessible Cu(II) sites to which solvent or other desired molecules can be intentionally coordinated. As part of a broader investigation of ionic conductivity in MOFs, we unexpectedly