アッセイ
97%
形状
powder
mp
295-299 °C (D)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1cc(ccn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-4-6(7(9)10)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
687634-BULK:
687634-VAR:
687634-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)