Merck
686670
Sigma-Aldrich
ポリエステル-8-ヒドロキシル-1-カルボキシルビス-MPAデンドロン、第3世代
≥97%
別名:
デンドロン-G3-カルボキシル-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H58O22
分子量:
830.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
hydroxyl surface groups
アッセイ
≥97%
フォーム
powder (lyophilized)
分子量
generation 3
特徴
focal point carboxylic acid
表面基数
8
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CO)(CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)C(=O)OCC(C)(COC(=O)C(C)(COC(=O)C(C)(CO)CO)COC(=O)C(C)(CO)CO)C(O)=O
InChI
1S/C35H58O22/c1-29(8-36,9-37)23(46)54-18-34(6,19-55-24(47)30(2,10-38)11-39)27(50)52-16-33(5,22(44)45)17-53-28(51)35(7,20-56-25(48)31(3,12-40)13-41)21-57-26(49)32(4,14-42)15-43/h36-43H,8-21H2,1-7H3,(H,44,45)
InChI Key
CSKGZAJBJPVHFW-UHFFFAOYSA-N
詳細
DMF、メタノ-ル、水などの各種極性溶媒に可溶です。
分子量(計算値)831
アプリケーション
Polymer Factory Sweden AB社製。
その他情報
ビス-MPA = 2,2-ビス(ヒドロキシル-メチル)プロピオン酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
686670-250MG:
686670-VAR:
686670-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
プロトコル
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications
Find study on synthesis of drug unimolecular carriers based on dendritic polyester scaffolds having biomedical applications