Merck
685747
Sigma-Aldrich
4-(1-Aminoethyl)pyridine
95%
別名:
1-(4-Pyridyl)ethylamine, 1-Pyridin-4-yl-ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5347
密度
1.0190 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI Key
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
685747-VAR:
685747-250MG:
685747-BULK:
685747-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)