Merck
684473
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl C85 butyric acid methyl ester (mixture of isomers)
≥99%
別名:
[84]PCBM, メチル 3'-フェニル-3'H-シクロプロパ[18,7][5,6]フラーレン-C84-D2d-3'-ブタノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C96H14O2
CAS番号:
分子量:
1199.14
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99%
溶解性
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
SMILES記法
COC(=O)CCCC1(C2c3cc4cc5cc6C7CC8CC9CCC%10CCC%11CC%12CCC12c%13c%12c%14C%11c%15c%10c%16c9c%17C8C7=C%18c%17c%19c%16c%15c%20c%14c%21c%13c3c%22c4c%23c5c6c%18c%24c%19c%20c%21c%22c%23%24)c%25ccccc%25
アプリケーション
可溶性n-チャネル有機半導体です
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kooistra, F.; Mihailetchi, V. et al.
Chemistry of Materials, 18, 3068-3068 (2006)