Merck
681482
Sigma-Aldrich
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine
90%
別名:
Allyldimethyl(2-pyridyl)silane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CHCH2)Si(CH3)2(C5H4N)
CAS番号:
分子量:
177.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.5046
密度
0.913 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(CC=C)c1ccccn1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-4-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11-10/h4-8H,1,9H2,2-3H3
InChI Key
WIRIPVDRZYVTCG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(Allyldimethylsilyl)pyridine can be used as a pyridyl transfer reagent to prepare substituted pyridine derivatives by reacting with various aryl iodides in the presence of a palladium catalyst and silver(I) oxide activator. It can also be utilized as a coupling reagent in the allylation of carbonyl compounds using a copper catalyst.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F - closed cup
引火点(℃)
71.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
681482-5G:
681482-VAR:
681482-1G:
681482-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toshiki Nokami et al.
Organic letters, 8(4), 729-731 (2006-02-14)
[reaction: see text] (2-Pyridyl)allyldimethylsilanes were found to be novel pyridyl transfer reagents in palladium-catalyzed cross-coupling reactions of various aryl iodides in the presence of silver(I) oxide as an activator.
Copper-catalyzed allylation of carbonyl derivatives using allyl (2-pyridyl) silanes
Kamei T, et al.
Organic Letters, 7(21), 4725-4728 (2005)