Merck
678228
Sigma-Aldrich
2-ブロモ安息香酸-(フェニル-13C6)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6CH5BrO2
CAS番号:
分子量:
206.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
147-150 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
XRXMNWGCKISMOH-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
678228-BULK:
678228-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)