Merck
676977
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-15N2
97 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H3015N2O6
分子量:
528.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1cc(C[C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1/i32+1,33+1
InChI Key
ADOHASQZJSJZBT-QYIMINGJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)