Merck
674885
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2S
CAS番号:
分子量:
140.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.572
密度
1.007 g/mL at 25 °C
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1nccc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-3-4-7-6(8-5)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
674885-10G:
674885-VAR:
674885-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)