Merck
673692
Sigma-Aldrich
4-メチルオキサゾール-5-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3
CAS番号:
分子量:
127.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
239-243 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1ncoc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)9-2-6-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ヘテロアリールカルボン酸と臭化アリールとの間のパラジウム触媒クロスカップリングに使用し、アリール化ヘテロ環を与えます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
673692-BULK:
673692-1G:
673692-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pat Forgione et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11350-11351 (2006-08-31)
Aryl-substituted five-membered heteroaromatics have attracted great interest over the past years due to their presence in a large number of pharmaceuticals and natural products. Recently, an advance in the preparation of these scaffolds was achieved by employing a C-H functionalization