Merck
673145
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
97%
別名:
4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-(methylthio)phenol, MTMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10OS
CAS番号:
分子量:
154.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-60 °C
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
673145-VAR:
673145-BULK:
673145-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lei Chen et al.
IEEE transactions on medical imaging, 37(8), 1775-1787 (2018-07-12)
The O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter methylation and isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutation in high-grade gliomas (HGG) have proven to be the two important molecular indicators associated with better prognosis. Traditionally, the statuses of MGMT and IDH1 are obtained via surgical
Youhong Ai et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 52-57 (2015-07-15)
A nanostructural polyaniline-poly(propylene oxide) (PANI-PPO) composite coating was electrochemically synthesized on a stainless steel wire, by using acidic ionic liquid 1-sulfobutyl-3-methylimidazolium hydrosulfate as supporting electrolyte. The coating showed strong hydrophobicity and allowed for the direct immersion solid-phase microextraction of carbamate