Merck
672440
Sigma-Aldrich
1,2-Epoxycycloheptane
95%
別名:
8-Oxabicyclo[5.1.0]octane, シクロヘプテン オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O
CAS番号:
分子量:
112.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥94.5% (GC)
95%
官能基
ether
SMILES記法
C1CCC2OC2CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h6-7H,1-5H2
InChI Key
MLOZFLXCWGERSM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
672440-BULK:
672440-VAR:
672440-1G:
672440-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)