Merck
671134
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-イソシアナトピリジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClN2O
CAS番号:
分子量:
154.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
98.5-101.5% (argentometric, T)
99%
官能基
chloro
isocyanate
SMILES記法
Clc1ccc(cn1)N=C=O
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
InChI Key
WHENXACISRCOHK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
671134-250MG:
671134-BULK:
671134-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)