Merck
670596
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-アミノ)エチル]-O'-(2-カルボキシエチル)ポリエチレングリコール 5,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670596-BULK:
670596-100MG:
670596-500MG:
670596-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)