Merck
669997
Sigma-Aldrich
Delta-TRISPHAT tetrabutylammonium salt テトラブチルアンモニウム塩
≥98.5% (31P-NMR)
別名:
[テトラブチルアンモニウム] [Δ-トリス(テトラクロロ-1,2-ベンゼンジオラート)ホスフェート(V)]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18Cl12O6P · C16H36N
CAS番号:
分子量:
1011.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (31P-NMR)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D -370±10°, c = 0.1 in ethanol
官能基
amine
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Clc1c(Cl)c(Cl)c2O[P-]345(Oc2c1Cl)Oc6c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c6O3.Clc7c(Cl)c(Cl)c(O4)c(O5)c7Cl
InChI
1S/C18Cl12O6P.C16H36N/c19-1-2(20)8(26)14-13(7(1)25)31-37(32-14,33-15-9(27)3(21)4(22)10(28)16(15)34-37)35-17-11(29)5(23)6(24)12(30)18(17)36-37;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChI Key
GCGVBYHPNKLLAV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Δ-TRISPHATテトラブチルアンモニウム塩は、6配位リンアニオンを含んでおり、キラルNMR溶媒和および不斉導入試薬として使用されます。
アプリケーション
キラルアニオンによる不斉化学
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
669997-VAR:
669997-100MG:
669997-500MG:
669997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C3-Symmetric Trinuclear Molybdenum Cluster Sulfides: Configurational Stability, Supramolecular Stereocontrol, and Absolute Configuration Assignment.
Frantz R, et al.
Inorganic Chemistry, 46(25), 10717-10723 (2007)
Application of TRISPHAT anion as NMR chiral shift reagent.
Lacour Je, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 23, 2285-2286 (1997)
Bimacrocyclic concave N-heterocyclic carbenes (NHCs): Synthesis, structure and application in catalyses.
Winkelmann O and Luning U.
Supramolecular Chemistry, 21(3-4), 223-229 (2009)
Jerome Lacour et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(1), 15-19 (2004-12-17)
Chemical reactions and processes often involve chiral, yet racemic, cationic reagents, intermediates or products. To afford instead non racemic or enantiopure compounds, an asymmetric ion pairing of the cations with enantiopure anions can be considered--the counter ions behaving as asymmetric
Chiral ion mediated asym. chemistry
Lacour, J.
Chimia, 56, 672-675 (2002)