Merck
669210
Sigma-Aldrich
3,4-(2′,2′-Diethylpropylene)dioxythiophene
97%
別名:
3,3-Diethyl-3,4-dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin, EDOT analog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16O2S
CAS番号:
分子量:
212.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.534
密度
1.109 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC1(CC)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C11H16O2S/c1-3-11(4-2)7-12-9-5-14-6-10(9)13-8-11/h5-6H,3-4,7-8H2,1-2H3
InChI Key
HMKHKPKUPVRLOW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
669210-BULK:
669210-VAR:
669210-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.