Merck
668613
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(chloromethyl)-4-methylphenol
97%
別名:
2,6-Bis(chloromethyl)-p-cresol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10Cl2O
CAS番号:
分子量:
205.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
76-83 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1cc(CCl)c(O)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2O/c1-6-2-7(4-10)9(12)8(3-6)5-11/h2-3,12H,4-5H2,1H3
InChI Key
NUSAOAJCGJSAIU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
668613-VAR:
668613-BULK:
668613-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)