Merck
668273
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilylethynyl)benzyl alcohol
97%
別名:
(4-Trimethylsilanylethynylphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16OSi
CAS番号:
分子量:
204.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
68-72 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
InChI Key
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
668273-1G:
668273-VAR:
668273-BULK:
668273-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)