Merck
666351
Sigma-Aldrich
Pentafluoroethane-d1
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CDF2
分子量:
121.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
-48 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H/i1D
InChI Key
GTLACDSXYULKMZ-MICDWDOJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
666351-VAR:
666351-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)