Merck
658375
Sigma-Aldrich
1,4-ベンゾジオキサン-6-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O4
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11)
InChI Key
JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658375-5G:
658375-VAR:
658375-25G:
658375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)