Merck
658324
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-4-ニトロベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
181.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
120-124 °C
官能基
aldehyde
nitro
SMILES記法
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-アリールオキサゾールの合成で使用するビルディングブロックです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658324-1G:
658324-5G:
658324-BULK:
658324-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)