Merck
655864
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)indole
95%
別名:
インドール-5-メタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
114-122 °C
官能基
amine
SMILES記法
NCc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H,6,10H2
InChI Key
UAYYSAPJTRVEQA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下を調製する反応物質です。
  • 触媒性ドメイン、およびそのLEDGF/p75との相互作用能を標的とする、HIV-1インテグラーゼ阻害剤
  • ヘッジホッグ経路においてGli1が介する転写のインヒビター
  • p38MAPキナーゼ阻害のためのSCIO-469様化合物
  • プロテインキナーゼcθ(PKCθ)阻害剤としての4-(インドール-5-イルアミノ)チエノ[2,3-b]ピリジン-5-カルボニトリル
  • 非共有結合性トロンビンインヒビター
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655864-VAR:
655864-5G:
655864-BULK:
655864-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Farcaş et al.
Analytica chimica acta, 1034, 214-222 (2018-09-09)
Only few reports describe the use of capillary electrophoresis in the context of Fragment Based Drug Discovery (FBDD). In this paper, we will present a generic, fully automated, microscale electrophoretic mobility shift displacement assay that can be used in FBDD