Merck
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecanoic acid
97%
別名:
(±)-2-メチルステアリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38O2
CAS番号:
分子量:
298.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
55.2-59 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI Key
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
653861-BULK:
653861-5G:
653861-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)