Merck
652687
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-3-メトキシベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
58-62 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(F)c(OC)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI Key
NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
652687-VAR:
652687-5G:
652687-BULK:
652687-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)