About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O2
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
2043873
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
148-152 °C
SMILES記法
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChI Key
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
65125-VAR-F:
65125-BULK-F:
65125-25G-F:
65125-INTR-F:
65125-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック