Merck
649791
Sigma-Aldrich
ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)-block-ポリ(エチレングリコール)溶液
1 wt % dispersion in nitromethane, contains p-toluenesulfonate as dopant
別名:
PEDOT-block-PEG, PEDOT-b-PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
含みます
p-toluenesulfonate as dopant
濃度
1 wt % dispersion in nitromethane
仕事関数
4.19 eV
導電率
10-4-10-3 S/cm
密度
1.127 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
次のリンクをご参照ください。 Aedotron/Oligotron selection guide table.
アプリケーション
ニトロメタン分散液を使用して、ガラス、ITO、シリコンウエハ-や多くのポリマ-基板に薄膜を成形することができます。ポリマ-基板とニトロメタンの相容性を各ケ-スで試験する必要があります。ニトロメタン分散液の「プ-ル」で基板をコ-トします。一般的に薄い透明膜は1000 RPM以上の速度で回転させますが、導電性膜はそれより低い速度で形成することができます。1000 RPMで回転させる単層の厚さは一般的に75 nmです。
導電性ポリマーです。帯電防止層、OLEDの正孔輸送層、および各種の有機エレクトロニクス用途(フレキシブル回路、キャパシター、電池)に有用です。
注意
この製品は室温で保管してください(冷蔵や冷凍はしないようにしてください)。通常一部が沈降します。ご使用前に攪拌、超音波処理、ろ過してください。ピペット内のガラスウ-ル栓で簡単にろ過することができます。この製品の有効期限は保管と取扱い状況に依存します。この製品は、ひどい凝集が発生した場合や、超音波処理やろ過により良好な成形溶液を生成できない場合は、廃棄してください。
法的情報
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
649791-BULK:
649791-VAR:
649791-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)