Merck
648310
Sigma-Aldrich
3,4-エチレンジオキシピロール
2 % (w/v) in THF
別名:
EDOP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
濃度
2 % (w/v) in THF
屈折率
n20/D 1.4070
bp
65-67 °C
mp
−108 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1COc2c[nH]cc2O1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4,7H,1-2H2
InChI Key
IJAMAMPVPZBIQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-Ethylenedioxypyrrole (EDOP) is an alkylenedioxypyrrole based conductive and electro-active polymer that can be used in electropolymerization. It produces conjugating polymers with good optoelectronic properties.
アプリケーション
EDOP can be used in the development of Poly(EDOP) which can potentially be used in the fabrication of electrodes for biomedical applications.
Monomer for the in situ chemical polymerization of the stable electrochromic polymer Poly(3,4-ethylenedioxypyrrole).
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648310-10ML:4548173176581
648310-2ML:4548173176598
648310-VAR:
648310-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Dominic Gehweiler et al.
Clinical anatomy (New York, N.Y.), 32(3), 361-368 (2018-12-07)
Distal radius fractures are common and fracture patterns and fixation can be complex. Computerized anatomy evaluation (CAE) might offer non-invasive and enhanced anatomy assessment that might help with implant selection and placement and screw length determination. Our goal was to
Gaupp,C.; Reynolds, J.;
Macromolecules, 33, 1132-1132 (2000)
Structured biotinylated poly (3, 4-ethylenedioxypyrrole) electrodes for biochemical applications
Darmanin T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(3), 1033-1039 (2012)
Sonmez, G.; Reynolds, J.;
Journal of Materials Chemistry, 11, 289-289 (2001)
Poly (3, 4-alkylenedioxypyrrole) s as highly stable aqueous-compatible conducting polymers with biomedical implications
Thomas CA, et al.
Advanced Materials, 12(3), 222-225 (2000)