Merck
647756
Sigma-Aldrich
1-アセチルピペリジン-4-カルボン酸
97%
別名:
N-アセチルイソニペコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO3
CAS番号:
分子量:
171.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
180-184 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-6(10)9-4-2-7(3-5-9)8(11)12/h7H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
WFCLWJHOKCQYOQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • トリアゾール誘導体
  • 抗増殖剤
  • CDK阻害剤
  • HIV治療のためのCCR5アンタゴニスト
  • nhNK1アンタゴニスト
  • ピペリジン誘導体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647756-5G:
647756-VAR:
647756-BULK:
647756-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)