Merck
640484
Sigma-Aldrich
6-フルオロ-2-メチルキノリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8FN
CAS番号:
分子量:
161.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI Key
GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
640484-5G:
640484-VAR:
640484-1G:
640484-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)