Merck
636991
Sigma-Aldrich
ポリ(2,5-ジオクチルフェニレン-1,4-エチニレン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
溶解性
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
共役ポリマ-。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
636991-500MG:
636991-VAR:
636991-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Light-Emitting Polymers