Merck
617563
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-15N2-1,3,5-triazine
98 atom % 15N, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H515N2N3
分子量:
113.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
202-205 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]c1ncnc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H5N5/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H,(H4,4,5,6,7,8)/i4+1,5+1
InChI Key
VZXTWGWHSMCWGA-MQIHXRCWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
617563-1MG:
617563-VAR:
617563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)