Merck
617237
Sigma-Aldrich
1,3-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4F2
CAS番号:
分子量:
118.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
82 °C (lit.)
密度
1.250 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c(F)c1[2H]
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
UEMGWPRHOOEKTA-RHQRLBAQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
617237-BULK:
617237-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)