Merck
617083
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D
別名:
2-Amino(ethanol-1,1,2,2-d4)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCD2CD2NH2
分子量:
65.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
密度
1.080 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-LNLMKGTHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617083-VAR:
617083-BULK:
617083-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasuhiro Horibata et al.
Journal of lipid research, 61(8), 1221-1231 (2020-06-25)
The final step of the CDP-ethanolamine pathway is catalyzed by ethanolamine phosphotransferase 1 (EPT1) and choline/EPT1 (CEPT1). These enzymes are likely involved in the transfer of ethanolamine phosphate from CDP-ethanolamine to lipid acceptors such as 1,2-diacylglycerol (DAG) for PE production
Ian de Bus et al.
Journal of lipid research, 60(11), 1829-1840 (2019-08-29)
Cyclooxygenase 2 (COX-2) plays a key role in the regulation of inflammation by catalyzing the oxygenation of PUFAs to prostaglandins (PGs) and hydroperoxides. Next to this, COX-2 can metabolize neutral lipids, including endocannabinoid-like esters and amides. We developed an LC-HRMS-based