Merck
616664
Sigma-Aldrich
Benzo[e]pyrene-d12
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
4,5-Benzopyrene-d12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D12
CAS番号:
分子量:
264.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
mp
177-180 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI Key
TXVHTIQJNYSSKO-AQZSQYOVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
616664-VAR:
616664-10MG:
616664-10MG-PW:
616664-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marco Schintu et al.
Marine pollution bulletin, 135, 819-827 (2018-10-12)
Passive sampling techniques were used for monitoring trace metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the seawater surrounding the Costa Concordia shipwreck (Isola del Giglio, Italy). The monitoring lasted two and a half years (2012-2014) and considered all four phases
Badreddine Barhoumi et al.
Marine environmental research, 101, 184-195 (2014-08-12)
In this study, biological responses and contaminant levels in biological tissues were investigated in grass goby fish specimens (Zosterisessor ophiocephalus) collected from five stations in a moderately polluted ecosystem, namely the Bizerte lagoon on the north coast of Tunisia. The